Läs mer
Amberlite™ IRC-748, ion exchange resin
Produktkod. p-7047653
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11315345
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19570.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 79620-28-3
Amberlite™ IRC-748, jonbytarharts används som ett kelatbildande harts med hög affinitet för tungmetallkatjoner jämfört med alkali- eller jordalkalimetaller. Det används också i metallkeleringsapplikationer. Vidare används det för rening av saltlösning i kloralkaliindustrin samt för rening av processströmmar med spårmetaller. Utöver detta används den inom galvaniseringsindustrin och vid utvinning av tungmetaller från hydrometallurgiska lakströmmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Amberlite∣r IRC-748, jonbytarharts används som ett kelatbildande harts med hög affinitet för tungmetallkatjoner jämfört med alkali- eller jordalkalimetaller. Det används också i metallkeleringsapplikationer. Vidare används det för rening av saltlösning i kloralkaliindustrin samt för rening av processströmmar med spårmetaller. Utöver detta används den inom galvaniseringsindustrin och vid utvinning av tungmetaller från hydrometallurgiska lakströmmar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79620-28-3
MDL-nummer MFCD00132702
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ IRC-748
Namnnotering ion exchange resin
Odör Odorless
Merck Index 14,382
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.