Läs mer
Amberlite™ IRC-748, ion-exchange resin
Produktkod. 10748501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10748501 250 g Plastic Bottle 250g
10153821 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10748501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335392500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 79620-28-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79620-28-3
MDL-nummer MFCD00132702
Spécification
Kemiskt namn eller material Amberlite™ IRC-748
Fysisk form Beads
Partikelstorlek Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70,% <0.300mm: <1.0%,%>1.000mm: <5.0%, harmonic mean size: 0.500 - 0.650mm
Förpackning Plastic Bottle
Vattenretentionskapacitet (Na+): 60 to 65%
Densitet 0.7500g/mL
Merck Index 14, 382
Kvantitet 250 g
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.