Läs mer
Amberlite™ IRC120 Na ion exchange resin
Produktkod. 11368206
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368206 2500 g 2.5kg
11348206 100 g 100g
11358206 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368206 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15199.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78922-04-0 | C13H10ClNO4S | 311.736 g/mol
Amberlite™ IR-120(Na) jonbytarharts används vid vattenuppmjukning, avalkalisering och avjonisering. Det används för återvinning av giftiga metaller. Det används också i separationsmedium för TLC papperskromatografi och LPLC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Amberlite™ IR-120(Na) jonbytarharts används vid vattenuppmjukning, avalkalisering och avjonisering. Det används för återvinning av giftiga metaller. Det används också i separationsmedium för TLC papperskromatografi och LPLC.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Vattenmjukning, avalkalisering, avjonisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78922-04-0
Molekylformel C13H10ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 311.736
MDL-nummer MFCD00132707
InChI-nyckel APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC-namn 3-[(3-klorfenyl)sulfonylamino]bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin
Merck Index 14,382
Kvantitet 2500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.