Läs mer
Amberlite™ IRN-150, jonbytarharts
Produktkod. 11365327
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365327 10 kg 10kg
11375327 500 g 500g
11355327 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040992.A9
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Styren-DVB; Blandning av starkt surt och basiskt gelharts | Styren-DVB
Amberlite IRN-150 används i vattenrening och rening i primära kemiska volymkontrollsystem (CVS) i PWR kärnkraftsanläggningar. Det används också i reaktorvattenrening och radioaktivt avfallssystem. Det rekommenderas i alla icke-regenererbara blandade bäddapplikationer och kan också användas för en mängd olika applikationer för regenerering av avfall från elektroplätering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite IRN-150
Fysisk form Pärlor
Odör Luktfritt
Molekylformel Styrene-DVB
MDL-nummer MFCD00145822
Densitet 1,1–1,3 g/cm3
Färg Bärnsten
Kvantitet 10 kg
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, syror och baser.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amberlite IRN-150, ion exchange resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.