Läs mer
Amberlite™ IRN-150, ion exchange resin
Beskrivning
Amberlite IRN-150 används i vattenrening och rening i primära kemiska volymkontrollsystem (CVS) i PWR kärnkraftsanläggningar. Det används också i reaktorvattenrening och radioaktivt avfallssystem. Det rekommenderas i alla icke-regenererbara blandade bäddapplikationer och kan också användas för en mängd olika applikationer för regenerering av avfall från elektroplätering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amberlite IRN-150 |
| Fysisk form | Pärlor |
| Odör | Odorless |
| Molekylformel | Styrene-DVB |
| MDL-nummer | MFCD00145822 |
| Färg | Bärnsten |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water,acids and bases. |
Säkerhet och hantering
- Amberlite IRN-150, ion exchange resin
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Amberlite IRN-150, ion exchange resin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.