Läs mer
Amberlite™ IRN-77, ion exchange resin, nuclear grade
Produktkod. 11353307
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353307 2 kg 2kg
11347228 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016821.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
styren-DVB; Starkt surt katjonbytarharts
Amberlite™ IRN-77 används i den primära vattenbehandlingen för att avlägsna fissionsprodukter, aktiverade korrosionsprodukter och suspenderat material. Det används också för att kontrollera pH i reaktorns kylmedelsström genom att ta bort överskott av litium. Vidare används det för att avlägsna radioaktiva katjoner såsom cesium från avfallsströmmar. Utöver detta används den som en katjonbytare för att bestämma sorptionsaktiviteten mot cesium(I) och strontium(II) med hjälp av isotermisk titreringskalorimetri och lösningsutarmningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11128-94-2
Molekylformel Styrene-DVB
MDL-nummer MFCD00145822
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite IRN-77
Fysisk form Pärlor
Odör Odorless
Densitet 1.1-1.4g/cm3
Färg Brun
Kvantitet 2 kg
Löslighetsinformation Insoluble in water,acid and alkali and various organic solvents.
Kvalitet Nukleär
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.