Läs mer
Amberlite™ IRN-78, jonbytarharts, kärnkvalitet
Beskrivning
Amberlite™ IRN-78 används i stor utsträckning för att avlägsna radioaktiva anjoner till exempel 131 Jod och 133 Jod från avfallssystem. Den tar också bort spåren av kloridföroreningar från reaktorns kylvätskesystem och kontrollerar bornivån i primärsystemet. Vid högre pH-förhållanden används den för att avlägsna anjoniska föroreningar från sekundära strömmar i närvaro av ammoniak, morfolin eller andra aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amberlite™ IRN-78 |
| Fysisk form | Pärlor |
| Färg | Bärnsten |
| Kvantitet | 2 kg |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Kvalitet | Nukleär |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.