Läs mer
Amberlite™ IRC-120, Na form, ion-exchange resin
Produktkod. 16554334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
16554334 1 kg
1 options
Produktkod. 16554334 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466150010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 65098-55-7
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65098-55-7
MDL-nummer MFCD00132707
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite* IRC-120
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: insoluble.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.