Läs mer
Amberlite™ XAD-1180, polymeradsorbent
Produktkod. 10277600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10277600 500 g Plastflaska 500g
10003400 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10277600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299155000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-69-4
Molekylformel C10H10
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132704
InChI-nyckel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite™ XAD 1180
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek Partikelstorleksanalys: uniformitetskoefficient: <1,80, harmonisk medelstorlek: 0,350 till 0,600 mm, <0,250 mm: <5,0 %, > 0,850 mm: <10,0 %
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet Fukthållningskapacitet: 61,0 till 67,0 %
Färg Vitt till gult
Merck Index 14, 382
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn 1,2-bis(etenyl)bensen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.