Läs mer
Amberlite XAD-1180
Produktkod. 11382887
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382887 500 g 500g
11372887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16097.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97396-56-0
Polymer adsorbent för hydrofoba föreningar: antibiotika, vitaminer, aminosyror, enzymer; för rening: gallium, myxoviresciner, fosforsyra, riboflavinsalter. Amberlite™ XAD1180N kan användas som polymeradsorbent. Regenereringen av denna adsorbent har varit effektiv i alkaliskt medium och tester har visat att adsorbenten effektivt avlägsnar krom från garveriets avloppsvatten. Används främst i Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Polymeradsorbent för hydrofoba föreningar: antibiotika, vitaminer, aminosyror, enzymer; för rening: gallium, myxoviresciner, fosforsyra, riboflavinsalter. Amberlite™ XAD1180N kan användas som polymeradsorbent. Regenereringen av denna adsorbent har varit effektiv i alkaliskt medium och tester har visat att adsorbenten effektivt avlägsnar krom från garveriets avloppsvatten. Används främst i Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening, Amberlite XAD-1180 är ett polymert adsorberande harts som används främst vid rening och beredning av hydrofob förening.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97396-56-0
MDL-nummer MFCD00145830
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite XAD-1180
Merck Index 14,382
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.