Läs mer
Amberlite XAD-16
Beskrivning
Amberlite XAD-16 är en polymer adsorbent som används allmänt för adsorption av organiska ämnen från vattenhaltiga system och polära lösningsmedel. Det är användbart för att ta bort rengöringsmedel från proteinlösningar. Det används också för återvinning och rening av antibiotika, vattenlösliga steroider, aminosyror och proteiner. Det spelar en viktig roll i avlägsnandet av opolära föreningar från polära lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Amberlite XAD-16 är en polymer adsorbent som används allmänt för adsorption av organiska ämnen från vattenhaltiga system och polära lösningsmedel. Det är användbart för att ta bort rengöringsmedel från proteinlösningar. Det används också för återvinning och rening av antibiotika, vattenlösliga steroider, aminosyror och proteiner. Det spelar en viktig roll i avlägsnandet av opolära föreningar från polära lösningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amberlite XAD-16 |
| Merck Index | 14,382 |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.