Läs mer
Amberlite XAD-16
Produktkod. 11365335
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365335 500 g 500g
11355335 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11365335 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19565.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2451.70 SEK
    2017.65 SEK / 500g
    Save 434.05 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 104219-63-8
Amberlite XAD-16 är en polymer adsorbent som används allmänt för adsorption av organiska ämnen från vattenhaltiga system och polära lösningsmedel. Det är användbart för att ta bort rengöringsmedel från proteinlösningar. Det används också för återvinning och rening av antibiotika, vattenlösliga steroider, aminosyror och proteiner. Det spelar en viktig roll i avlägsnandet av opolära föreningar från polära lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Amberlite XAD-16 är en polymer adsorbent som används allmänt för adsorption av organiska ämnen från vattenhaltiga system och polära lösningsmedel. Det är användbart för att ta bort rengöringsmedel från proteinlösningar. Det används också för återvinning och rening av antibiotika, vattenlösliga steroider, aminosyror och proteiner. Det spelar en viktig roll i avlägsnandet av opolära föreningar från polära lösningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104219-63-8
MDL-nummer MFCD00145831
Specifications
Kemiskt namn eller material Amberlite XAD-16
Merck Index 14,382
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.