Läs mer
Amberlite™ XAD-4
Produktkod. 10206260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10206260 500 g Plastflaska 500g
10721671 100 g Plastflaska 100g
11956991 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10206260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202235000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-69-4
Molekylformel C10H10
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00132704
InChI-nyckel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC-namn 1,2-dietenylbensen
LEDER *
Spécification
Kemiskt namn eller material Amberlite™ XAD-4
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Partikelstorlek 2,0 (uniformitetskoefficient) Max. 0,490 till 0,690 mm (harmonisk medelstorlek) 5,0 % Max. (<0,300 mm) 5,0 % Max. (>1,180 mm)
Förpackning Plastflaska
Vattenretentionskapacitet Fukthållningskapacitet: 54,0 till 60,0 %
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.