Läs mer
Amberlite XAD-4
Produktkod. 11338995
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338995 100 g 100g
11348995 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14142.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 37380-42-0
Polyaromatisk adsorbent för små hydrofoba föreningar, ytaktiva ämnen, läkemedelstillverkning, fenoler, klorerade organiska ämnen och organiskt avlägsnande från vattenhaltiga livsmedelsströmmar. Den är impregnerad med KCN eller NaCN, har använts för omvandling av aromatiska acylklorider till acylcyanider och för bildning av trialkylsilylklorider till silylcyanider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Polyaromatisk adsorbent för små hydrofoba föreningar, ytaktiva ämnen, läkemedelstillverkning, fenoler, klorerade organiska ämnen och organiskt avlägsnande från vattenhaltiga livsmedelsströmmar. Den är impregnerad med KCN eller NaCN, har använts för omvandling av aromatiska acylklorider till acylcyanider och för bildning av trialkylsilylklorider till silylcyanider.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37380-42-0
MDL-nummer MFCD00132704
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite XAD-4
Merck Index 14,382
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.