Läs mer
Amberlite XAD-7
Produktkod. 11345335
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11345335 500 g 500g
11335335 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345335 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19564.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 37380-43-1
Amberlite XAD-7 används i kromatografimedia, enzymimmobilisering och vattenrening. Det används också för att avlägsna relativt polära föreningar från icke-vattenhaltiga lösningsmedel, icke-aromatiska föreningar från polära lösningsmedel, återvinning av växtextrakt, antibiotika, enzymer och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Amberlite XAD-7 används i kromatografimedia, enzymimmobilisering och vattenrening. Det används också för att avlägsna relativt polära föreningar från icke-vattenhaltiga lösningsmedel, icke-aromatiska föreningar från polära lösningsmedel, återvinning av växtextrakt, antibiotika, enzymer och proteiner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37380-43-1
MDL-nummer MFCD00132705
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlite XAD-7
Merck Index 14,382
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.