Läs mer
Amberlyst™ 15, (torr) jonbytarharts
Produktkod. 10490091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10490091 500 g Plastflaska 500g
10286540 25 g Plastflaska 25g
10711424 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10490091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202145000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9037-24-5
Molekylformel MFCD00145841
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00145841
InChI-nyckel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ 15
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek Partikelstorleksanalys: % <0,300 mm: <1,0 %
Förpackning Plastflaska
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Merck Index 15, 377
Kvantitet 500 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.