Läs mer
Amberlyst™ 15, (dry) ion-exchange resin
Produktkod. p-2885564 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10286540
Brand: Thermo Scientific Acros 202140250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9037-24-5
Molekylformel MFCD00145841
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00145841
InChI-nyckel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ 15
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Förpackning Plastflaska
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Merck Index 15, 377
Kvantitet 25 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amberlyst 15 ion-exchange resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.