Läs mer
Amberlyst™ 15(H), våt, jonbytarharts
Produktkod. 11355168
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355168 5 kg 5kg
11345168 250 g 250g
11335168 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11355168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044079.A7
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39389-20-3 | C18H18O3S | 314,399 g/mol
Amberlyst™ 15(H) är ett starkt surt katjonbytarharts som används som en heterogen syrakatalys och är lämplig för icke-vattenhaltig katalys. Den används för att bestämma mekanismen för fenolalkylering med hjälp av densitetsfunktionsteori (DFT). Det används i stor utsträckning som ett kolonnpackningsmaterial för HPLC-analys. Det används i separationsmedia för tunnskiktskromatografi (TLC ) och papperskromatografi. Det används i olika kemiska reaktioner som förestring, transesterifiering, Michael-addition, Prins-cyklisering, Friedel-Crafts-alkylering, acylering, klyvning av epoxider och kondensation av korsad aldol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39389-20-3
Molekylformel C18H18O3S
Molekylvikt (g/mol) 314.399
MDL-nummer MFCD00145841
InChI-nyckel SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acid
PubChem CID 170197
IUPAC-namn 1,2-bis(etenyl)bensen;2-etenylbensensulfonsyra
LEDER C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ 15 (H) ion exchange resin
Fysisk form Pärlor
Namnnotering Våt, styren-DVB; Starkt surt makroretikulärt harts
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.