Läs mer
Amberlyst 15, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433141 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433141 100 g 100g
11443141 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433141 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215033680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1145.07 SEK / 100g
    Save 59.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lösligt i vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9037-24-5
Molekylformel MFCD00145841
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00145841
InChI-nyckel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxietan
LEDER *
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst 15(H)
Fysisk form Små pärlor
Färg Brun/grön
Kvantitet 100 g