Läs mer
Amberlyst™ 15, (våt) jonbytarharts
Produktkod. 10543951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10543951 25 g Plastflaska 25g
10114270 500 g Plastflaska 500g
13448448 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10543951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202150250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9037-24-5
Molekylformel MFCD00145841
Molekylvikt (g/mol) 0.00
MDL-nummer MFCD00145841
InChI-nyckel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxietan
LEDER *
Specifications
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ 15
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Förpackning Plastflaska
Volym total kapacitet (H):> 1.70 eq/L
Vattenretentionskapacitet (H): 52.0 to 57.0%
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Färg Brun/Grå
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.