Läs mer
Amberlyst™ A-21, jonbytarharts
Produktkod. 10052800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052800 250 g Plastflaska 250g
10551071 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202172500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9049-93-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9049-93-8
MDL-nummer MFCD00145842
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ A-21
Fysisk form Pärlor
Partikelstorlek Partikelstorleksanalys: uniformitetskoefficient: <1,80, harmonisk medelstorlek: 0,490 till 0,690 mm,% <0,300 mm: <1,0 %,1,180 > mm: <2,0 %
Förpackning Plastflaska
Volym total kapacitet (fri bas): > 1,30 eq/L
Vattenretentionskapacitet (fri bas): 52,0 till 62,0 %
Fieser 06,302; 07,182; 08,263
Färg Brun
Merck Index 10, 381
Kvantitet 250 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.