Läs mer
Amberlyst™ A-21, jonbytarharts
Produktkod. 11439096
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439096 250 g 250g
11429096 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17956.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.10 SEK
    503.65 SEK / 250g
    Save 113.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9049-93-8
Amberlyst™ A-21, jonbytarharts används som en heterogen katalysator för omvandling av karbonylföreningar till oximer genom att reagera med hydroxylaminhydroklorid. Det är en effektiv katalysator för Michael-tillsatsen av nitroalkaner till metylakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Amberlyst∣r A-21, jonbytarharts används som en heterogen katalysator för omvandling av karbonylföreningar till oximer genom att reagera med hydroxylaminhydroklorid. Det är en effektiv katalysator för Michael-tillsatsen av nitroalkaner till metylakrylat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och salpetersyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9049-93-8
MDL-nummer MFCD00145842
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ A-21
Namnnotering Jonbytarharts
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.