Läs mer
Amberlyst™ A-26(OH), ion exchange resin
Produktkod. 11473597
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11473597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17361.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39339-85-0
Amberlyst™ A-26(OH) används i stor utsträckning för att katalysera reaktioner såsom aldolkondensation och karbonylering. Det används för att avlägsna de anjoniska övergångsmetallkomplexen från vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier, syror och merkaptaner från kolväten och andra opolära lösningsmedel. Det spelar en viktig roll för avlägsnande av oljesyra från klorerade kolväten och syror från fenol-acetonlösningar. Det är aktivt involverat i bestämning av kadmium genom flödesinjektion atomabsorptionsspektrometri och som förpackningsmaterial för kolonnkromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Amberlyst∣r A-26(OH) används i stor utsträckning för att katalysera reaktioner såsom aldolkondensation och karbonylering. Det används för att avlägsna de anjoniska övergångsmetallkomplexen från vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier, syror och merkaptaner från kolväten och andra opolära lösningsmedel. Det spelar en viktig roll för avlägsnande av oljesyra från klorerade kolväten och syror från fenol-acetonlösningar. Det är aktivt involverat i bestämning av kadmium genom flödesinjektion atomabsorptionsspektrometri och som förpackningsmaterial för kolonnkromatografi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Exponering för luft absorberar koldioxid. Inkompatibel med starka syror, baser och oxidanter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39339-85-0
MDL-nummer MFCD00145579
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ A-26(OH)
Namnnotering ion exchange resin
Kvantitet 1000 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amberlite A-26(OH), ion exchange resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Amberlyst A 26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.