Läs mer
Amberlyst™ A-26(OH), jonbytarharts
Produktkod. 11483597
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483597 250 g 250g
11473597 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17361.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1044.91 SEK
    937.65 SEK / 250g
    Save 107.26 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 39339-85-0
Amberlyst™ A-26(OH) används i stor utsträckning för att katalysera reaktioner såsom aldolkondensation och karbonylering. Det används för att avlägsna de anjoniska övergångsmetallkomplexen från vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier, syror och merkaptaner från kolväten och andra opolära lösningsmedel. Det spelar en viktig roll för avlägsnande av oljesyra från klorerade kolväten och syror från fenol-acetonlösningar. Det är aktivt involverat i bestämning av kadmium genom flödesinjektion atomabsorptionsspektrometri och som förpackningsmaterial för kolonnkromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Amberlyst∣r A-26(OH) används i stor utsträckning för att katalysera reaktioner såsom aldolkondensation och karbonylering. Det används för att avlägsna de anjoniska övergångsmetallkomplexen från vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga medier, syror och merkaptaner från kolväten och andra opolära lösningsmedel. Det spelar en viktig roll för avlägsnande av oljesyra från klorerade kolväten och syror från fenol-acetonlösningar. Det är aktivt involverat i bestämning av kadmium genom flödesinjektion atomabsorptionsspektrometri och som förpackningsmaterial för kolonnkromatografi.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Exponering för luft absorberar koldioxid. Inkompatibel med starka syror, baser och oxidanter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39339-85-0
MDL-nummer MFCD00145579
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ A-26(OH)
Namnnotering Jonbytarharts
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amberlite A-26(OH), ion exchange resin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: amberlyst A 26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.