Läs mer
Amberlyst™ A26 hydroxidform, TRC
Produktkod. 30310356
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30310356 100 g
1 options
Produktkod. 30310356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA393385100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst A26 Hydroxide Form
CAS 39339-85-0
Kvantitet 100 g
Synonym Amberlyst™ A26 Hydroxide Form