Läs mer
Amberlyst™ A26, OH-form, jonbytarharts
Produktkod. 10656412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10656412 1 L Plastflaska 1 L
10547434 100 mL Plastflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202180010
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39339-85-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonbytarharts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39339-85-0
MDL-nummer MFCD00145579
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amberlyst™ A26
Förpackning Plastflaska
Densitet 0.6750g/mL
Fieser 01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
Merck Index 10, 381
Kvantitet 1 L
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.