Läs mer
Ambersep™ 900(OH), jonbytarharts
Produktkod. 11319575
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319575 100 g 100g
11329575 500 g 500g
11339575 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19035.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9017-79-2
Speciellt dimensionerad för användning i Ambersep hartssystem och högflödeskondensatpolering. Den rymmer regenererbara blandade bäddapplikationer som produktion av ultrarent vatten för halvledartillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Speciellt dimensionerade för användning i Ambersep hartssystem och högflödeskondensatpolering. Den rymmer regenererbara blandade bäddapplikationer som produktion av ultrarent vatten för halvledartillverkning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9017-79-2
MDL-nummer MFCD00802695
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambersep™ 900(OH)
Namnnotering ion exchange resin
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.