Läs mer
Ambersep™ 900(OH), jonbytarharts, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047367
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 11319575
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19035.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9017-79-2
Speciellt dimensionerad för användning i Ambersep hartssystem och högflödeskondensatpolering. Den rymmer regenererbara blandade bäddapplikationer som produktion av ultrarent vatten för halvledartillverkning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Speciellt dimensionerade för användning i Ambersep hartssystem och högflödeskondensatpolering. Den rymmer regenererbara blandade bäddapplikationer som produktion av ultrarent vatten för halvledartillverkning.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9017-79-2
MDL-nummer MFCD00802695
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambersep™ 900(OH)
Namnnotering ion exchange resin
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.