Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ 0.1 to 2kb RNA Ladder
Produktkod. 11518766
Change view
:
75ug
Produktkod.
11518766 75ug
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11518766 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15623100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
0.1 to 2Kb RNA Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM HEPES (pH 7.2), 2mM EDTA
Suitable for sizing single-stranded RNA from 0.1 to 2kb in glyoxal or formaldehyde agarose gels
0.1-2kb RNA Ladder consists of ten bands in even increments (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, and 2.0kb) to simplify size estimation. The 0.3Kb band is more intense than the other bands, allowing easy orientation and identification of RNA bands on the gel. All RNA molecules in the ladder are polyA-tailed (40 nt) for convenient use as control templates for cDNA synthesis. Compatible with formaldehyde-containing, glyoxal-containing and polyacrylamide gels.
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Beställningsinfo
Shipping Condition: Dry Ice