Läs mer
Invitrogen™ Ambion™ 0.5-10kb RNA Ladder
Produktkod. 11528766
Change view
:
75μg
Produktkod.
11528766 75μg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11528766 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15623200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
0.5-10kb RNA RNA Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM HEPES (pH 7.2), 2mM EDTA
Suitable for sizing single-stranded RNA ranging from 0.5kb to 10kb in glyoxal or formaldehyde agarose gels
  • Consists of nine bands in even increments (0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, and 10kb) to simplify size estimation
  • Compared to other bands, 1.5kb band is more intense, allowing easy orientation and identification of RNA bands on gel
  • RNA molecules in ladder are polyA-tailed (40 nt) for convenient use as control templates for cDNA synthesis
  • Compatible with formaldehyde-containing, glyoxal-containing and polyacrylamide gels
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Beställningsinfo
Shipping Condition: Dry Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 75 μL