Läs mer
Invitrogen™ Syra-fenol: Kloroform, pH 4,5 (med IAA, 125:24:1)
Beskrivning
Syra Fenol: Kloroform:IAA (125:24:1) är förblandad och levereras vid pH 4,5± 0,2. Tillhandahålls i en flaska på 400 ml. I RNA-extraktionsprocedurer hjälper Acid Fenol:Kloroform:IAA att avlägsna DNA (det delar sig i den organiska fasen), hjälper till att stabilisera gränsytan och förhindrar skumbildning vid blandning. Beredning av fenol för användning i molekylärbiologiska tillämpningar är en tidskrävande och ofta farlig procedur på grund av dess giftiga och frätande natur. Ambion förblandade, kvalitetstestade, mättade fenoler är redo att användas, vilket eliminerar hanteringsproblem och erbjuder ett bekvämare, säkrare och enklare alternativ till att bereda lösningar från kristallin fenol.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoler |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C eller -20 °C. |
| Förpackningstyp | Flaska |
| pH | 4.5 |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 400 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, chloroform