Läs mer
Invitrogen™ Syra-fenol: Kloroform, pH 4,5 (med IAA, 125:24:1)
Produktkod. p-4926885
Kvantitet:
100 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10544645
Brand: Invitrogen™ AM9722
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
I RNA-extraktionsprocedurer hjälper Acid Fenol:Kloroform:IAA att avlägsna DNA (det delar sig i den organiska fasen), hjälper till att stabilisera gränsytan och förhindrar skumbildning vid blandning.
Syra Fenol: Kloroform:IAA (125:24:1) är förblandad och levereras vid pH 4,5± 0,2. Tillhandahålls i en flaska på 400 ml. I RNA-extraktionsprocedurer hjälper Acid Fenol:Kloroform:IAA att avlägsna DNA (det delar sig i den organiska fasen), hjälper till att stabilisera gränsytan och förhindrar skumbildning vid blandning. Beredning av fenol för användning i molekylärbiologiska tillämpningar är en tidskrävande och ofta farlig procedur på grund av dess giftiga och frätande natur. Ambion förblandade, kvalitetstestade, mättade fenoler är redo att användas, vilket eliminerar hanteringsproblem och erbjuder ett bekvämare, säkrare och enklare alternativ till att bereda lösningar från kristallin fenol.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fenoler
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C eller -20 °C.
Förpackningstyp Flaska
pH 4.5
Produktlinje Ambion
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 400 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: phenol, chloroform