Läs mer
Invitrogen™ Amino Allyl MessageAmp™ II aRNA Amplifieringskit
Beskrivning
Innehåller
60 μL T7 Oligo(dT) Primer; 22 μL ArrayScript™ Omvänt transkriptas; 22 μL RNas-inhibitor; 42 μL 10X First Strand Buffer; 170 μL dNTP-blandning; 210 μL 10X andra strängbuffert; 42 μL DNA-polymeras; 22 μL RNas H; 84 μL T7 Enzyme Mix; 84 μL 10X reaktionsbuffert; 95 μL 50 mM UTP-lösning; 64 μL 50 mM 5-(3-aminoallyl)-UTP; 255 μL ATP , CTP, GTP-blandning; 40 μL andra omgången Primers; 10 μL 1 mg/ml kontroll-RNA; 1,75 ml nukleasfritt vatten; 400 μL kopplingsbuffert; 440 μL DMSO; 180 μL 4M hydroxylamin; 40 ml tvättbuffert; 7 ml cDNA-bindande buffert; 20mL aRNA-bindande buffert; 20 aRNA-filterpatroner; 40 aRNA-uppsamlingsrör; 20 cDNA-filterpatroner och rör; 20 cDNA-elueringsrör; 10 ml nukleasfritt vatten; 20 märkta aRNA-filterpatroner och rör; 20 märkta aRNA-elueringsrör
Förbättrad första- och andrasträngs-cDNA-syntes
Ingår i kitet är ArrayScript™ RT, ett rationellt konstruerat M-MLV omvänt transkriptas, som producerar ekvivalenta eller högre utbyten av fullängds cDNA jämfört med andra enzymer. Den andra strängens cDNA-syntesreaktion har också optimerats för att vara kompatibel med de första-strängs-cDNA-produkter som genererats med ArrayScript RT för att möjliggöra maximal omvandling av första-strängs cDNA till fullängds dubbelsträngade cDNA-mallar.
Ökad märkningseffektivitet för ditt aRNA
Amino Allyl MessageAmp II aRNA Amplification Kit inkorporerar amino allyl NTP i aRNA följt av koppling av dess reaktiva aminogrupp till en NHS estermärkning (t.ex. Cy eller annat färgämne). Denna strategi erbjuder flera fördelar jämfört med direkt inkorporering av märkta NTP:er. Direkt inkorporering av märkta NTP är ineffektivt och resulterar i låga utbyten och låg specifik aktivitet av aRNA och höga kostnader. Till skillnad från märkta NTP:–er inkorporeras aminoallylmodifierade NTP:er nästan lika effektivt som omodifierade NTP:er och är mycket billigare än de färgämneskopplade NTP:er.
- Satsen innehåller tillräckligt med reagens för 20 reaktioner
- Cy™ färgämnen ingår inte
Uttrycksmatrismärkning, genuttrycksanalys och genotypning, mikromatrisanalys, RNA-amplifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | aRNA Amplifieringskit |
| Innehåll och lagring | •60μ l T7 Oligo(dT) Primer (-°20 C) • 22μ l ArrayScript™ Motsatt Transcriptase (-°20 C) • 22μ l RNas-hämmare (-°20 C) • 42μ l 10X First Strand Buffer (-°20 C) • 170μ l dNTP-blandning (-°20 C) • 210μ l 10X andra strängbuffert (-°20 C) • 42μ l DNA-polymeras (-°20 C) • 22μ l RNase H (-°20 C) • 84μ l T7 Enzyme °Mix (-20 C) • 84μ l 10X reaktionsbuffert (-°20 C) • 95μ l 50 mM UTP-°lösning (-20 C) • 64μ 1 50 mM 5-(3-aminoallyl)-UTP (-°20 C) • 255μ l ATP , CTP, GTP-°mix (-20 C) • 40μ l andra omgången °primers (-20 C) • 10μ l 1 mg/ml kontroll-°RNA (-20 C) • 1,75 ml nukleasfritt vatten (valfri temperatur) • 400μ l Kopplingsbuffert (-°20 C) • 440μ l DMSO (-°20 C) • 180μ l 4M °hydroxylamin (-20 C) • 40 ml tvättbuffert (°4 C eller rumstemperatur) • 7 ml cDNA-bindande buffert (rumstemperatur) • 20 ml aRNA-bindningsbuffert (rumstemperatur) • 20 aRNA-filterpatroner (rumstemperatur) • 40 aRNA-uppsamlingsrör (rumstemperatur) • 20 cDNA-filterpatroner + rör (rumstemperatur) • 20 cDNA-elueringsrör (rumstemperatur) • 10 ml nukleasfritt vatten (valfri temperatur) • 20 märkta aRNA-filterpatroner + rör (rumstemperatur) • 20 märkta aRNA-elueringsrör (rumstemperatur) |
| Inkluderar etikett eller färgämne | Nej |
| Märkningsmetod | Indirekt märkning |
| Omvänt transkriptas | ArrayScript™ |
| Provtyp | Poly(A+) RNA, totalt RNA |
| Formatera | Kit |
| Produktlinje | Ambion , MessageAmp |
| Kvantitet | 20 reaktioner |