Läs mer
Invitrogen™ Ammoniumacetat (5 M), RNas-fri
Produktkod. p-4926889
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10534645
Brand: Invitrogen™ AM9070G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 5 M ammoniumacetatlösning levereras i en flaska innehållande 100 ml. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Invitrogen Molekylärbiologisk kvalitet, 5 M ammoniumacetatlösning levereras i en flaska innehållande 100 ml. Lösningen är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. På grund av den allestädes närvarande närvaron av RNaser är det särskilt utmanande att tillverka produkter för användning med RNA. Invitrogen's nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar speciellt utformade för att förhindra introduktion av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika stadier av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammoniumacetat
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 5 M
Förpackningstyp Flaska
Produktlinje Ambion
Renhet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska