Läs mer
Invitrogen™ Ställ med magnetisk ring (96-brunnar)
Produktkod. 10331425
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10331425 1 st. Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10331425 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM10050
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
96-brunnars ställ med magnetisk ring är designat för paramagnetisk kulutfällning från standardmikroplattor med 96-brunnars U-botten.
  • Stativet har plastbas i standard SBS med plats för mikroplatta med 96-brunnar.
  • Använder 96 extremt starka permanenta magnetiska ringar för snabb och enkel magnetisk separation
  • Paramagnetiska kulor i U-bottenplatta samlas i munkform med en diameter på ca 6 mm, vilket gör det enkelt att avlägsna supernatanten med robot eller flerkanalspipett
  • Stativet sitter plant på labbbänken eller i mikroplattadapter på robotarbetsstationer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur
För användning med (utrustning) Magnetiskt ställ
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Ambion
Kvantitet 1 st.
Typ Magnetiskt ställ