Läs mer
Invitrogen™ ARCA (Anti-Reverse Cap Analog)
Produktkod. 10117684
Change view
Kvantitet:
10 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10117684 10 enheter Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10117684 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8045
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Enkelt rör (10 enheter; 10 A 255 U).
Cap-analog för in vitro-transkription för generering av kapslade transkript
Invitrogen™ Anti-Reverse Cap Analog (ARCA) är en cap-analog som används under in vitro-transkription för generering av capped-transkript. En modifierad cap-analog där 3' OH-gruppen (närmare m7G) ersätts med– OCH3.
  • Testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet
  • Analyserades för effektiv syntes av kapslade in vitro-transkript med användning av cap-analog i funktionell MEGAscript™ In vitro transkription och Retic Lysate translationsreaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levereras i ett enda rör för att förvaras vid eller under– 70 °C. Undvik flera frys-upptiningscykler. Alikvoter av produkten kan lagras kortvarigt kl– 20 °C.
Koncentration 40 mM
Slutlig produkttyp Cap Analog för in vitro-transkription, Cap Analog för mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA
För användning med (utrustning) mMessage mMAchine, MEGAscript
Märkningsmetod RNA-märkning
Produktlinje Ambion
Produkttyp Cap-analog för mRNA, cap-analog för syntetiskt mRNA
Kvantitet 10 enheter
Frakt skick Torr is