Läs mer
Invitrogen™ ArrayControl™ RNA Spikes
Produktkod. 10341275
Change view
Kvantitet:
8 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341275 8 rör Paket med 8
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10341275 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1780
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lägg till RNA-provet för användning som en mall för framställning av märkt cDNA
När hybridiserad till komplementära fläckar på en genuppsättning, ArrayControl RNA Spikes kan användas för att övervaka effektiviteten av omvänd transkription och aRNA-amplifiering, märkning och hybridisering. De kan också användas för att bedöma precisionen, noggrannheten och konsistensen av matrisutskrift och protokollkänslighet. Dessutom är RNA Spikes ett ovärderligt verktyg för protokolloptimering och felsökning. De kan användas för normalisering av Cy3 och Cy5 signaler, bestämning av dynamiskt omfång och glidriktning. Individuella RNA-spikar kan också utelämnas för att fungera som en negativ kontroll för bakgrundsberäkningar. RNA Spike-sekvenserna har valts noggrant för att sakna homologi med däggdjurssekvenser som annars skulle kunna leda till korshybridisering till genspecifika fläckar. Varje RNA Spike är renad, exakt kvantifierad med spektrofotometri och RiboGreen™ färgning och testade för stabilitet under mycket stringenta förhållanden. De testas också för cDNA-märkningseffektivitet med både direkta och indirekta metoder. Deras tillverkning och kvantifiering är konsekvent från parti till parti, så att signaler kan jämföras mellan experiment och för att bedöma arrayreproducerbarhet.
  • Består av 8 individuella RNA-transkript i storlek från 750 till 2000 baser med en 30-bas 3' poly(A) svans
  • Varje transkript levereras i ett rör innehållande 1 μg
  • För normalisering och kontroll av mikroarrayexperiment
  • För matrisutskrift och protokollbedömning/optimering
  • Övervaka omvänd transkription och cDNA-märkningseffektivitet, hybridiseringsstringens och bakgrund
  • Normalisera Cy ™3 och Cy5 signaler
Genuttrycksanalys och genotypning, mikroarrayanalys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp RNA Spike
Innehåll och lagring RNA Spikes –1 8 ska förvaras nedan– 70 °C. TE Buffer bör förvaras kl– 20 °C.
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Frakt skick Torr is
Produktlinje Ambion, ArrayControl
Kvantitet 8 rör