Läs mer
Invitrogen™ ATP Lösning (10 mM)
Produktkod. 10688085
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10688085
Brand: Invitrogen™ AM8110G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detta Invitrogen ribonukleotidtrifosfatlösning (rNTP) är en komponent i MAXIscript™ Kit och levereras i ett rör innehållande 100 stμ L.
Detta Invitrogen ribonukleotidtrifosfatlösning (rNTP) är en komponent i MAXIscript™ Kit (kat.nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 och AM1308) och levereras i ett rör innehållande 100μ L. Var och en utsätts för RNase-testning såväl som en funktionell analys för att säkerställa höga nivåer av inkorporering. Det kan också användas i ligerings- och fosforyleringsreaktioner.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Koncentration 10 mM
För användning med (applikation) In vitro-transkription
Märkningsmetod RNA-märkning
Etikett eller färgämne Omärkt
Produktlinje Ambion
Kvantitet 100μ L
Frakt skick Torr is