Läs mer
Invitrogen™ Buffertsats, RNase-fri
Produktkod. 10722307
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722307 1 set Paket med 800
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10722307 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM9010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Invitrogen Buffer Kit tillhandahåller högkvalitativa, RNase-fria buffertar för kritiska RNA-analysprocedurer.
De Invitrogen Buffer Kit tillhandahåller högkvalitativa, RNase-fria buffertar för kritiska RNA-analysprocedurer. Satsen består av en 100 ml flaska av var och en av följande lösningar: 1M Tris pH 7,0, 1M Tris pH 8,0, 5M NaCl, 1M MgCl2 , 0,5M EDTA pH 8,0, 2M KCl, 5M ammoniumacetat och DEPC-behandlat H 2 O. Ammoniumacetat sterilfiltreras. Alla andra lösningar autoklaveras efter förpackning för att säkerställa sterilitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) miRNA-analys
Fysisk form Vätska
Produktlinje Ambion
Kvantitet 1 set
DNas DNase-fri, RNase-free