Läs mer
Invitrogen™ Cap Analog (m 7 G(5')ppp(5')G), 100 A 254 enheter
Produktkod. 10783077
Change view
Kvantitet:
1 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10783077 1 rör Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10783077 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8052
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Enkelt rör (100 A 254 U)
För 5'-kapslade RNA-molekyler syntes som en del av in vitro-transkriptionsreaktioner
Invitrogen Cap Analog [m 7 G(5')ppp(5')G] används för syntes av 5'-kapslade RNA-molekyler som en del av in vitro-transkriptionsreaktioner. Dessa molekyler översätts mer effektivt med hjälp av in vitro-translationssystem än oavslutade mRNA. 100 A 254 U medföljer
  • Används som en mycket specifik hämmare av initieringssteget av proteinsyntes.
  • Testad för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet
  • Analyserades för effektiv syntes av kapslade in vitro-transkript med användning av cap-analog i funktionell MEGAscript™ In vitro transkription och Retic Lysate translationsreaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Levereras i ett enda rör för att förvaras vid eller under– 70 °C. Undvik flera frys-upptiningscykler. Alikvoter av produkten kan lagras kortvarigt kl– 20 °C.
Koncentration 40 mM
Slutlig produkttyp Cap Analog för in vitro-transkription, Cap Analog för mRNA
För användning med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA
För användning med (utrustning) mMessage mMAchine, MEGAscript
Märkningsmetod RNA-märkning
Produktlinje Ambion
Produkttyp Cap-analog för mRNA, cap-analog för syntetiskt mRNA
Kvantitet 1 rör
Frakt skick Torr is