Läs mer
Invitrogen™ Celler-to-C T™ Bulk Lysis Reagens
Produktkod. 15870373
Change view
Kvantitet:
2 500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
2500 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870373 2 500 reaktioner 2500 reaktioner
1 options
Produktkod. 15870373 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4391851C
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Lyslösning (124 ml), stopplösning (12,5 ml), DNas (1,25 ml)
Celler-to-C T™ Bulk Lysis Reagens är komponenter i TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T Kit, tillgängligt som ett separat köp, i större volymer än vad som medföljer kitet.
Celler-to-C T™ Bulk Lysis Reagens är komponenter i TaqMan™ Gene Expression Cells-to-C T Kit, tillgängligt som ett separat köp, i större volymer än vad som medföljer kitet. Reagenserna som ingår är: Lysis Solution, Stop Solution och DNase. De TaqMan Gene Expression Cells-to-C T Kit gör det möjligt för forskare att enkelt utföra expressionsanalys med odlade celler utan rening av RNA.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Detta kit innehåller följande:
• Lyslösning (124 mL): Förvaras vid 4 °C.
•Stopplösning (12,5 mL): Förvaras vid -20 °C
• DNas (1,25 ml): Förvaras vid -20 °C
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Produktlinje Celler-till-CT
Produkttyp Celllysbuffert
Kvantitet 2 500 reaktioner
Frakt skick Torr is