Läs mer
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II celllysbuffert (10 ml flaska)
Produktkod. 10696355
Change view
Kvantitet:
5 x 10 ml flaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10696355 5 x 10 ml flaska 50ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10696355 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8723
Compliant Item För att få rabatten måste kunder köpa 2 av samma produkt till listpris i en och samma beställning för att få 30 % rabatt. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 2 kunder kan köpa. Använd kampanjkoden ”27974” för att få ditt kampanjpris.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Samma lyseringsbuffert som finns i Invitrogen Cells-to-cDNA™ II Kit. Levereras i fem 10 ml flaskor.
Samma lyseringsbuffert som finns i Invitrogen Cells-to-cDNA™ II Kit. Levereras i fem 10 ml flaskor.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Produktlinje Ambion , Cells-to-cDNA
Produkttyp Celllysbuffert
Kvantitet 5 x 10 ml flaska
Frakt skick Torr is