Läs mer
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II Kit
Produktkod. 10273644
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10273644 100 reaktioner 100 reaktioner
10600036 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10273644 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM1723
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Ambion™ Cells-to-cDNA™ II Kit (patentsökt) producerar cDNA från odlade däggdjursceller på mindre än 2 timmar, ingen RNA-isolering krävs.
De Ambion™ Cells-to-cDNA™ II Kit (patentsökt) producerar cDNA från odlade däggdjursceller på mindre än 2 timmar. Ingen RNA-isolering krävs. Detta kit innehåller tillräckligt med reagenser för 100 reaktioner och är idealiskt för dem som vill utföra omvända transkriptionsreaktioner på ett litet antal celler, många cellprover eller för forskare som inte är bekanta med RNA-isolering.
• Ingen RNA-rening krävs
• Från celler i kultur till cDNA på mindre än 2 timmar
• Upptäck sällsynta meddelanden i så få som 1 cell
• Idealisk för labb som inte är utrustade för
RNA-isolering Idealisk för RT-PCR-applikationer
Cells-to-cDNA™ II Kit (patentsökt) integrerar RNas-inaktivering och DNas I-behandling i en RT-PCR-kompatibel cellysbuffert, vilket eliminerar RNA-isolering helt och hållet. De flesta cellysbuffertar innehåller starka denatureringsmedel som om de överförs till enzymatiska reaktioner skulle hämma eller inaktivera de flesta enzymer. Om en lysbuffert utan starka denatureringsmedel används kan endogent RNas snabbt bryta ned cellulärt RNA. De Cells-to-cDNA™ II Kit innehåller en ny celllysbuffert som inaktiverar endogena RNaser utan att kompromissa nedströms enzymatiska reaktioner. Efter inaktivering av RNaser kan cellysatet tillsättas direkt till en cDNA-syntesreaktion. Cells-to-cDNA™ II är kompatibel med både ettstegs- och tvåstegs RT-PCR-protokoll.
Kvantitativa —linjära resultat och ingen detekterbar DNA-kontamination
För att illustrera det kvantitativa, linjära svaret av Cells-to-cDNA™ II till variationer i inmatat cellantal, utfördes ett kvantitativt RT-PCR-experiment i realtid med användning av ABI 7700 sekvensdetektionssystem. Plottning av cykeltröskel (Ct) kontra cellkoncentration för GAPDH gav en standardkurva med en korrelation på 0,99. Således, Cells-to-cDNA™ II ger linjära resultat för 1 till 10 000 celler/μ L i en realtids RT-PCR tvåstegsanalys. Det bör också noteras att minus-mall PCR-kontrollen för GAPDH-experimentet var negativ, vilket indikerar fullständigt avlägsnande av genomiskt DNA.
Enkel procedur
Satsen kommer med allt du behöver för att gå från odlade celler till PCR-färdigt cDNA på mindre än 2 timmar; ingen RNA-isolering krävs. Celler tvättas först med PBS och återsuspenderas sedan i celllysbufferten. En kort uppvärmning lyser samtidigt cellerna och inaktiverar RNaser. En valfri DNas-klyvning utförs sedan för att bryta ned genomiskt DNA, följt av ett värmeinaktiveringssteg. En del av cellysatet används sedan i en omvänd transkriptionsreaktion med de inkluderade reagensen.
Tillbehörsprodukter:
SuperTaq™ Termostabil Taq DNA-polymeras rekommenderas och finns tillgängligt separat (kat. nr. AM2050 och AM2052). För optimal amplifiering av fragment större än 1 kb, använd SuperTaq™ Plus termostabil Taq DNA-polymeras (kat. nr AM2054 och AM2056).
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1X PBS, Cell Lysis II-buffert,μ L DNase 1, 10X RT-buffert, M-mLV Reverse Transcriptase , RNase Inhibitor, dNTP Mix, Random Decamers, Oligo(dT) 18 Primers, Armored RNA™ Kontroll, pansar RNA™ Primer Pair och Endogent Primer Pair bör förvaras vid
-20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinje Ambion , Cells-to-cDNA
Reningstid 2 hr.
Kvantitet 100 reaktioner
Omvänt transkriptas M-MLV
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp cDNA
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp Däggdjursceller
Storlek (slutprodukt) 7 kb eller mindre