Läs mer
Invitrogen™ Cells-to-cDNA™ II Kit
Beskrivning
II-kitet Ambion™ Cells-to-cDNA™ (patentansökt) producerar cDNA från odlade däggdjursceller på mindre än 2 timmar. Ingen RNA-isolering krävs. Detta kit innehåller tillräckligt med reagenser för 100 reaktioner och är idealiskt för dem som vill utföra omvänd transkriptionsreaktioner på små antal celler, många cellprover eller för forskare som inte är bekanta med RNA-isolering.
- Ingen RNA-rening krävs
- Från celler i kultur till cDNA på mindre än 2 timmar
- Upptäcka sällsynta meddelanden i så få som en cell
- Idealiskt för laboratorier som inte är utrustade för RNA-isolering
Idealiskt för RT-PCR-applikationer
Cells-to-cDNA™ II-kitet (patentansökt) integrerar RNas-inaktivering och behandling med DNase I i en RT-PCR-kompatibel celllysbuffert, vilket eliminerar RNA-isolering helt. De flesta celllysbuffertar innehåller starka denaturanter som, om de förs över till enzymatiska reaktioner, skulle hämma eller inaktivera de flesta enzymer. Om en lysbuffert utan starka denaturanter används kan endogent RNase snabbt bryta ner cellulärt RNA. II-kitet Cells-to-cDNA™ innehåller en ny celllysbuffert som inaktiverar endogena RNaser utan att kompromissa med nedströms enzymatiska reaktioner. Efter inaktivering av RNaser kan celllysatet tillsättas direkt till en cDNA-syntesreaktion.Cells-to-cDNA™ II är kompatibelt med både ettstegs- och tvåstegs RT-PCR-protokoll.
Kvantitativa—linjära resultat och ingen påvisbar DNA-kontaminering
För att illustrera II:s kvantitativa, linjära respons Cells-to-cDNA™ på variationer i ingångscellantal utfördes ett realtids kvantitativt RT-PCR-experiment med hjälp av ABI 7700 Sequence Detection System. Att plotta cykeltröskel (Ct) mot cellkoncentration för GAPDH gav en standardkurva med en korrelation på 0,99. Således Cells-to-cDNA™ ger II linjära resultat för 1 till 10 000 celler/ μl i en realtids RT-PCR tvåstegsanalys. Det bör också noteras att minus-mallen PCR-kontrollen för GAPDH-experimentet var negativ, vilket indikerar fullständig borttagning av genomiskt DNA.
Enkel proprodur
Kitet innehåller allt du behöver för att gå från odlade celler till PCR-redo cDNA på mindre än 2 timmar; ingen RNA-isolering krävs. Cellerna tvättas först med PBS och suspenderas sedan om i Cell Lysis Buffer. En kort uppvärmning lyserar samtidigt cellerna och inaktiverar RNaser. En valfri DNase-nedbrytning utförs sedan för att bryta ner genomiskt DNA, följt av ett heat inaktiveringssteg. En del av celllysatet används sedan i en omvänd transkriptionsreaktion med de inkluderade reagensen.
Tillbehörsprodukter:
SuperTaq™ Termostabilt Taq DNA-polymeras rekommenderas och finns tillgängligt separat (Cat. Nr. AM2050 och AM2052). För optimal amplifiering av fragment större än 1 kb, använd SuperTaq™ Plus Thermostable Taq DNA Polymerase (Kat. Nr. AM2054 och AM2056).
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1X PBS, Cell Lysis II-buffert,μ L DNase 1, 10X RT-buffert, M-mLV Reverse Transcriptase , RNase Inhibitor, dNTP Mix, Random Decamers, Oligo(dT) 18 Primers, Armored RNA™ Kontroll, pansar RNA™ Primer Pair och Endogent Primer Pair bör förvaras vid -20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Produktlinje | Ambion, Cells-to-cDNA |
| Reningstid | 2 hr. |
| Kvantitet | 40 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | M-MLV |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |
| Slutlig produkttyp | cDNA |
| Antal reaktioner | 40 reaktioner |
| Visa mer |