Läs mer
Invitrogen™ Enkelcellslyskit
Produktkod. 12033765
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12033765 100 förberedelser 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 12033765 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4458235
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Innehåller
100 μL Single Cell Dnase I, 1mL Single Cell Lysis Solution, 100 μL Single Cell Stop Solution
Encellsanalys har potential att förändra biovetenskaplig forskning. Att detektera och kvantifiera de små mängderna RNA som finns i enstaka celler förblir dock en betydande utmaning.
Encellsanalys har potential att förändra biovetenskaplig forskning. Att detektera och kvantifiera de små mängderna RNA som finns i enstaka celler förblir dock en betydande utmaning.
  • Optimerad provförberedelse —Möjliggör RNA-beredning för enstaka celler
  • Effektiv —design Ingen provförlust säkerställer maximal känslighet
  • Mångsidig applikation —Kompatibel med vanliga enzymatiska reaktioner
Optimerad RNA-provförberedelse för 1 10 –celler
The Invitrogen Single Cell Lysis Kit möjliggör RNA-beredning från 1 till 10 celler. Single Cell Lysis-kitet genererar ett koncentrerat cellysat genom den optimerade kombinationen av lyseringsbuffert, stopplösning och DNas. Det resulterande lysatet är kompatibelt med vanliga enzymatiska reaktioner såsom omvänd transkription. Provberedningen går snabbt och kan slutföras på bara 7 minuter med två pipeteringssteg.
Ingen provförlust säkerställer maximal känslighet
Invitrogen Single Cell Lysis Kit kringgår behovet av traditionell RNA-rening. Det finns inga provöverföringar, kolonner eller tvättar som kan leda till förlust och/eller utspädning av det dyrbara provet. Hela lysatet kan användas i nedströmsreaktioner för att säkerställa maximal känslighet och noggrannhet i dina experiment.
Kompatibel med vanliga enzymatiska reaktioner
Reagenserna i Invitrogen Single Cell Lysis Kit är identiska med lyseringsreagensen i den kompletta Single Cell-to-CT™ Kit för RT-PCR-analys i realtid från 1 till 10 celler. De har validerats med flera kit för omvänd transkription inklusive SuperScript™ VILO™ cDNA-syntessats, hög kapacitet RNA-to-cDNA kit och TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit, för analys av mRNA såväl som miRNA-mål. Som en fristående modul låter Single Cell Lysis Kit dig skapa nya arbetsflöden för att utöka möjligheterna för encellsanalys. 100 förberedelser.
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Satsen innehåller:
  • 100μ L Enkelcells-Dnas I: -20 °C;
  • 1 mL encellslyslösning: 4 °C;
  • 100μ L Encellsstopplösning: -20 °C
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Ambion, cell-till-CT
Reningstid 7 min.
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Torr is
Mål Lysat, redo för realtids-PCR
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR
Slutlig produkttyp Lysater
Antal reaktioner 100 förberedelser
Provtyp Bakterier, blod, celler, vävnader, virusprover
Utgångsmaterial 1-10 celler