Läs mer
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Driva SYBR™ Grönt kit
Produktkod. 15440984
Change view
Volym:
2.2 mL
5.5 mL
22 mL
Kvantitet:
100 förberedelser
20 förberedelser
400 förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Kvantitet unitSize
15440984 22 mL 400 förberedelser 1 uppsättning
15450984 5.5 mL 100 förberedelser 1 uppsättning
15445840 2.2 mL 20 förberedelser 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15440984 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A25599
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Liksom andra medlemmar i Cells-to-CT™ produktfamiljen, den Cells-to-CT™ 1-Step Driva SYBR™ Green Kit gör det möjligt att utföra expressionsanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening.
Liksom andra medlemmar i Cells-to-CT™ produktfamiljen, den Cells-to-CT™ 1-Step Driva SYBR™ Green Kit gör det möjligt att utföra expressionsanalys direkt från odlade celler utan RNA-rening.
Detta nya tillskott till familjen inkluderar en Power SYBR™ Grön 1-Step RT-PCR mastermix. 1-stegsformatet för RT-PCR-steget effektiviserar cellerna till CT™ ''Sample to answer'' arbetsflöde mer än någonsin utan att kompromissa med känslighet och specificitet och till ett extraordinärt värde.
Cellerna-till-CT 1-Step Driva SYBR™ Green Kit är:
  • Komplett —optimerat arbetsflöde inkluderar cellysreagenser med gDNA-borttagning och Power SYBR™ Grön 1-Step RT-PCR Master Mix
  • Snabbare —7-minuters provförberedelse, inklusive DNas-behandling, jämfört med 30-60 minuter för traditionell RNA-rening
  • Enkla —12 steg totalt (provprep och realtids RT-PCR kombinerat)
  • Robust —utföra genuttrycksanalys på 10 100 000 –celler per prov; resultat ekvivalenta med de från renat RNA
  • Prisvärd —innehåller tillräckligt med reagenser för att utföra 5 realtids-RT-PCR för varje berett cellprov; studera flera mål per prov till ett överkomligt pris
Enkel 7-minuters provberedning, sedan redo för RT-PCR i realtid
Oavsett om du använder plattor eller rör, Cells-to-CT™ 1-Step Driva SYBR™ Green Kit använder en enkel 7-minuters provberedningsprocedur. Lystekniken är designad för 10 100 000 –odlade celler/prov. Celler tvättas i PBS och lyseras i lösning under 5 minuter vid rumstemperatur med en samtidig DNas-behandling. Lyseringen avslutas vid rumstemperatur genom en 2-minuters inkubation med stopplösning. Lysatet är nu redo att analyseras på ditt realtids-PCR-instrument. Lägg bara till den i en realtids-RT-PCR-mastermix som innehåller primeruppsättningarna för dina gener av intresse. Alternativt kan lysatet förvaras vid– 20 °C. Eftersom prover kan bearbetas direkt i odlingsbrunnar (96 eller 384 brunnar) minimeras provhanteringen och risken för provförlust eller överföringsfel, vilket underlättar snabb bearbetning med hög genomströmning. Till skillnad från gammaldags RNA-isoleringsprotokoll i flera steg krävs inga steg för uppvärmning, tvättning eller centrifugering. Satsen förenklar avsevärt en mödosam 30 –60 minuters process och minskar den till 7 minuter.
Helt validerad, helt prisvärd
Alla komponenter i Cells-to-CT™ 1-Step Driva SYBR™ Green Kit har optimerats för konsekvent och pålitlig prestanda. Detta tar bort gissningarna som är involverade i att montera separata provberedning och realtids 1-stegs RT-PCR-mastermixar.
För ytterligare kvalitetssäkring, Cells-to-CT™ 1-Step Driva SYBR™ Green Kit har validerats med en uppsättning primers för vanliga genmål och visar prestanda motsvarande den som erhålls med renat RNA.
När du lägger ihop allt, Cells-to-CT™ 1-Step Driva SYBR™ Green Kit är det bästa värdet för dina genuttrycksexperiment. Med tillräckligt med reagenser för att utföra 5 realtids-RT-PCR per prov, är besparingarna betydande jämfört med att köpa mastermix och ett RNA-reningskit separat för att göra samma arbete.
Tillbehörsprodukt
De SYBR™ Grön Cells-to-CT™ Kontrollsats (kat. nr. 4402959) har utformats för användning med SYBR™ Grön Cells-to-CT™ produkter. Detta kit innehåller en endogen kontrollprimeruppsättning (ACTB) för att normalisera provladdningsvariabilitet och en artificiell XenoRNA™ kontroll och motsvarande primeruppsättning för att övervaka effekterna av PCR-hämning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 22 mL lyslösning, förvara vid 2 °C till 8 °C, 220μ L Dnase I, lagra vid -5° till -30 °C, 2 x 1 mL stopplösning, förvara vid -5° till -30 °C, 20 ml effekt SYBR™ Grön 1-stegs qPCR Mix, lagra vid -5° till -30 C, °320μ L Power SYBR™ Grön 1-stegs RT Mix, lagra vid -5° till -30 °C
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod 1-stegs-RT-PCR
Reaktionshastighet 7 min.
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, realtids-PCR-system eller termiska cykler, 7500 Fast Dx-system, QuantStudio 6 och 7 Pro-system, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 och 5 system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex-system
Produktlinje Celler-till-CT™ , Kraft SYBR™ Grön
Produkttyp 1-Step qPCR-kit
Kvantitet 400 förberedelser
För användning med (applikation) Genuttryck
Reagenstyp Cellysering
Provtyp Däggdjursceller
Utgångsmaterial 10–100 000 celler
Volym 22 mL