Läs mer
Invitrogen™ Cells-to-Signal™ Lyseringsbuffert (10 ml flaska)
Produktkod. 10416914
Change view
Kvantitet:
5 x 10 ml flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10416914 5 x 10 ml flaska Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10416914 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8728
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Samma lyseringsbuffert som finns i Invitrogen Cells-to-Signal™ Utrustning. Levereras i fem 10 ml flaskor.
Samma lyseringsbuffert som finns i Invitrogen Cells-to-Signal™ Utrustning. Levereras i fem 10 ml flaskor.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lysis Buffer kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Produktlinje Ambion , Cells-to-Signal
Produkttyp Celllysbuffert
Kvantitet 5 x 10 ml flaska