Läs mer
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR-kit
Produktkod. p-4918702
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10043982
Brand: Invitrogen™ 11753100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10mL Resuspension Buffer; 1mL Lysis Enhancer; 500μL DNase I, Amplification Grade (1U/μL); 160μL 10X DNase I Buffer; 400μL 25mM EDTA; 100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X Reaction Mix; 1mL 50mM MgSO4; 2mL DEPC-treated water; 10μL HeLa Total RNA (10ng/μL); 100μL ROX Reference Dye
De CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit levererar mycket känsliga och specifika realtids qPCR-resultat direkt från celler, utan behov av ett RNA-reningssteg.
De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit levererar mycket känsliga och specifika realtids qPCR-resultat direkt från celler, utan behov av ett RNA-reningssteg.
Effektivitet : ger betydande tids- och kostnadsbesparingar för ökad genomströmning
Bekvämlighet : enzymblandningen inkluderar båda SuperScript™ III Omvänd Transcriptase och Platinum™Taq DNA-polymeras
Känslighet : inget separat RNA-isoleringssteg ökar känsligheten genom att minimera provförlusten
Brett upptäcktsområde : upptäcka mål från prover som sträcker sig från en enda cell till 10 000 celler
Mångsidighet : kompatibel med en mängd olika cellinjer och prover som samlats in av Laser Capture Microdissection (LCM)
Effektivisera ditt arbetsflöde
I traditionell kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR) i realtid, isolerar du först RNA från celler i en tidskrävande procedur som kan leda till förlust av material. Med hjälp av CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit, lyserar du cellerna och lägger till hela lysatet direkt till en enstegs qRT-PCR-reaktion med minimal hantering och provförlust.
Idealisk för din qRT-PCR-applikation
CellsDirect Tekniken är validerad för genuttrycksstudier som involverar begränsade prover. CellsDirect One-Step qRT-PCR-kit är särskilt värdefulla för applikationer med hög genomströmning genom att eliminera kostsamma, tidskrävande RNA-reningssteg. De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit kan också användas för att detektera genomiska DNA-mål. CellsDirect One-Step qRT-PCR-kit kan användas tillsammans med hydrolyssonder (t.ex. TaqMan™ eller LUX™ fluorogena primers).
Detta kit innehåller ett separat rör med ROX™ Referensfärgämne. Ett likvärdigt kit med ROX Referensfärg som ingår i 2X Reaction Mix finns också tillgänglig.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •10 mL återsuspensionsbuffert
• 1 mL Lysis Enhancer
• 500μ L DNas I, amplifieringsgrad (1 U/μ L)
• 160μ L 10X DNase I-buffert
• 400μ L 25 mM EDTA
• 100μ L SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq Blanda
• 2x 1,25 ml 2X reaktionsblandning
• 1 mL 50 mM MgSO 4
•2 mL DEPC-behandlat vatten
• 10μ L HeLa totalt RNA (10 ng/μ L)
• 100μ L ROX™ Referensfärg (förvara vid -°20 C i mörker)
Satsen skickas på torris och bör förvaras vid -20 °C
Detektionsmetod Primer-probe
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, MJ Opticon , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad iCycler iQ , Cepheid SmartCycler , MJ Chromo4 , QuantStudio 3 och 5 system, QuantStudio 6 och 7 Pro-system, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex-system
Produktlinje CellsDirect , Platinum , SuperScript
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) RT-PCR
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp Celler