Läs mer
Invitrogen™ CellsDirect Återsuspension& Lyseringsbuffertar innehåller 10 ml återsuspensionsbuffert& 1 ml lyseringsbuffert
Produktkod. 10666713
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10666713 1 kit 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10666713 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11739010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 ml återsuspensionsbuffert, 1 ml lyseringsbuffert
Dessa två buffertar ska endast användas som ett komplement till SuperScript™ III Platinum™ CellsDirect Kit när ett stort antal prover bearbetas.
Dessa två buffertar ska endast användas som ett komplement till SuperScript™ III Platinum™ CellsDirect Kit när ett stort antal prover bearbetas. Se manualen för SuperScript III Platinum CellsDirect Kit för protokollrekommendationer.
  • Färre resurser används, mindre farligt, mindre avfall
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Produktlinje CellsDirect
Produkttyp Celllysbuffert
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Torr is