Läs mer
Invitrogen™ Koniska rör (15 ml) (försedda)
Beskrivning
Koniska rör levereras monterade med gröna skruvlock. Garanterat RNase- och DNase-fritt. Bekvämt tryckt skrivutrymme och volymmärken på tubens sidoväggar för enkel märkning. Rören är sterila, nukleasfria, icke-pyrogena och kan autoklaveras till 121 °C. 500 tuber levereras i rack. Varje parti av rör är certifierade RNase- och DNase-fria.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 500 rör |
| Sterilitet | Sterila |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | Ambion |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Dnase Free | RNas-fri, DNas-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |